Sie suchten nach: Kalorimeter
Messen Sie die bei physikalischen Veränderungen oder chemischen Reaktionen freigesetzte Wärme mit den bei VWR erhältlichen Kalorimetern. Wählen Sie zwischen Modellen aus Kupfer oder Aluminium mit doppelwandiger Konstruktion und Isolierung; beide Ausführungen besitzen Deckel mit Öffnungen für Rührer und Thermometer. Sauerstoff-Bombenkalorimeter, die auch für feste und flüssige Brennstoffproben geeignet sind, sind ebenfalls doppelwandig und kommen ohne permanente Anschlüsse aus. Diese Modelle beinhalten Zünddraht und Digital-Thermometer.
Messen Sie die bei physikalischen Veränderungen oder chemischen Reaktionen freigesetzte Wärme mit den bei VWR erhältlichen Kalorimetern. Wählen Sie zwischen Modellen aus Kupfer oder Aluminium mit doppelwandiger Konstruktion und Isolierung; beide Ausführungen besitzen Deckel mit Öffnungen für Rührer und Thermometer. Sauerstoff-Bombenkalorimeter, die auch für feste und flüssige Brennstoffproben geeignet sind, sind ebenfalls doppelwandig und kommen ohne permanente Anschlüsse aus. Diese Modelle beinhalten Zünddraht und Digital-Thermometer.
5  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (DIDAPTD039501)
Lieferant: DIDALAB
Beschreibung: This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PARR1341EE)
Lieferant: PARR
Beschreibung: Plain oxygen calorimeter, 230 V, 50/60 Hz
VE: 1 * 1 Pack.
Artikel-Nr: (IKAA8801400)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Das C 7000 ist das erste IKA-Kalorimeter speziell für die Messung des Brennwerts flüssiger oder fester Proben in einem vollständig trockenen Verfahren...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (458-0052)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Das AOD 1 Aufschlusssystem dient zum Verbrennungsaufschluss von flüssigen und festen organischen Proben unter Druck in einem geschlossenen System.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (IKAA10002387)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Kompaktes und platzsparendes halbautomatisches Kalorimeter zum Bestimmen des Kalorienwerts von flüssigen und festen Proben.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom