Dot- und Slot-Blotter
700-7245EA 668 EUR
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Dot- und Slot-Blotter
Die Dot-Blot- und Slot-Blot-Einheiten von VWR sind primär für den Transfer von DNA und RNA auf Membranen und für das Screening von immunologischen Antigen/Antikörper Reaktionen konzipiert. Sie sind aus hochwertigem Acryl mit präzisen Oberflächen gefertigt, die einen gleichmäßigen Filterkontakt gewährleisten. Jede Einheit besteht aus zwei Teilen: einem oberen Modul zur Dot- oder Slot-Bildung sowie einem unteren Modul, der Vakuumkammer. Für die Applikation der Proben ist ein Vakuum von ca. 0,8 bar (600 mm Hg) erforderlich.
  • Benutzerfreundlich, mit Hilfe der praktischen Rändelschrauben einfach zusammenzusetzen und zu fixieren
  • Mit alphanumerischer Gitterteilung zur Identifizierung der Proben