Sie suchten nach: Blotting-Apparate
VWR bietet eine Reihe verschiedener Blotting-Apparate für Southern-, Western-, Northern- und Dot-Blot-Verfahren. Elektroblotting-Systeme ermöglichen ein einfaches Blotting von mehreren Gelen gleichzeitig in weniger als einer Stunde. Mini- und Großtank-Systeme liefern gleichmäßige und konstante Ergebnisse. Semi-Dry-Blot-Systeme sorgen für schnelle, effiziente Transfers von Proteinen auf Membranen bei niedrigem Puffervolumen. Die meisten Blotting-Apparate werden mit dem wichtigsten Zubehör geliefert.
VWR bietet eine Reihe verschiedener Blotting-Apparate für Southern-, Western-, Northern- und Dot-Blot-Verfahren. Elektroblotting-Systeme ermöglichen ein einfaches Blotting von mehreren Gelen gleichzeitig in weniger als einer Stunde. Mini- und Großtank-Systeme liefern gleichmäßige und konstante Ergebnisse. Semi-Dry-Blot-Systeme sorgen für schnelle, effiziente Transfers von Proteinen auf Membranen bei niedrigem Puffervolumen. Die meisten Blotting-Apparate werden mit dem wichtigsten Zubehör geliefert.
15  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Web S und M Tank-Elektroblotter sind für die schnelle Übertragung von Nukleinsäure oder Proteinfragmenten von gleichzeitig bis zu 4 Polyacrylamidg...
Artikel-Nr: (700-0291)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das shiroGEL Mini PAGE Elektroblotting-System ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Blotten von drei Gelen gleichzeitig. Die Gele passen perfek...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PerfectBlue Semi-Dry Elektroblotter sind für den sauberen, schnellen und effektiven Transfer Proteinen oder Nukleinsäuren von Polyacrylamid- oder Agar...
Artikel-Nr: (700-0416)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der kuroGEL Semi-Dry-Blotter bietet eine hohe Flexibilität im Labor, da er für alle Arten von Blotting verwendet werden kann: Western, Southern und No...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (786-163)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
VE: 1 * 1 KIT
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: Diese eleganten Low-Profile-Systeme wurden für den wirksamen Transfer von Proteinen und Nuklearsäuren auf Membranen entwickelt. In der Basis befindet ...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Das TurboBlotter™ System ist ein schnelles „Downward Blotting“-Gerät für den hochauflösenden Transfer von DNA und RNA. Der konventionelle German North...
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: Blotting-Apparate, Owl™, VEP-2 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 90×90 mm, buffer volume: 1,4 l, L×W×H: 180×130×165 mm
Artikel-Nr: (PIER84747)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (80-6418-96)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Genscript
Beschreibung: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Artikel-Nr: (732-3879)
Lieferant: Genscript
Beschreibung: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
VE: 1 * 1 SET
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Artikel-Nr: (TE22)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ICNA11INSB8100)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom