Probenkonzentrator, FSC
Lieferant: Cole Parmer
TECNFSC496DEA 1222.31 EUR
TECNFSC496D 460-0060
Probenkonzentrator, FSC
Blockthermostate Probenkonzentratoren
Gas wird mithilfe von Injektionsnadeln über ein spezielles Gaszufuhrsystem auf die Probenoberfläche übertragen. Dieses Gerät von Techne® ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Kontrolle der Nadelpositionen. Die 76 mm langen Standard-Nadeln können wahlweise durch 127 mm-Nadeln ersetzt werden, wenn bei große Proben eine Verdunstung in langen Rohren erforderlich ist. Diese sind separat erhältlich. PTFE-Nadeln sind für korrosive Lösungen verfügbar. Geeignet zur Verwendung mit den meisten Inertgasen.
  • Ideale Probenvorbereitung für Analysetechniken
  • Schnelles Erhitzen der Proben für eine effiziente Verdampfung
  • Kompakte Einheit, die leicht in einen Abzug passt
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: 460-0060, nur Gaszufuhrsystem und Ständer. Nadeln, Techne® DB-Blockthermostat und Blöcke müssen separat bestellt werden. Gesamtgröße (B × T × H): 240 × 295 × 530 mm. Achtung: Die Gaszufuhr darf 2 psi nicht überschreiten.