Blockthermostate, digital, SBH:D
Lieferant: Cole Parmer
stuart®
460-0006EA 1370 EUR
460-0006 444-1610 460-0007 460-0004
Blockthermostate, digital, SBH:D
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Digitale Blockthermostate für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Reaktionsgefäße, Küvetten und Mikrotiterplatten. Die Geräte bieten genaue und konstante Temperaturen und sind mit einem gut ablesbaren LED-Display ausgestattet, das Soll- und Ist-Temperatur anzeigt.
  • Temperatur-Warnleuchte blinkt,
  • wenn die Blocktemperatur über 50 °C liegt
  • Geräte heizen in weniger als 12 Minuten auf bis zu 100 °C auf
  • BioCote® Beschichtung zum Schutz vor Mikroben
  • Temperaturkonstanz und -genauigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C (blockintern und blockübergreifend)
  • Alle Dreiblock-Modelle sind mit dem Stuart Probenkonzentrator kompatibel
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten ist das Blockentnahmewerkzeug. Blöcke bitte separat bestellen.
Bitte beachten *RT = Raumtemperatur