Kompakte digitale Blockthermostate mit fest installiertem kreisförmigem Block. Die Geräte besitzen eine digitale Steuerung und ein zweizeiliges Display zur einfachen und präzisen Zeit- und Temperatureinstellung sowie zum Anzeigen des Betriebsstatus. Der Aluminiumblock sitzt in einem langlebigen, leicht zu reinigenden und chemikalienbeständigen Kunststoffgehäuse. Anzeigeauflösung 0,1 °C.
- Betriebstemperaturbereich: Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
- Block für bis zu 49 Mikroröhrchen: 24×1,5/2,0 ml; 15×0,5 ml; 10×0,2 ml
- Timer mit akustischem Alarm für Betriebsdauer zwischen 1 Minute und 96 Stunden
- Leistungsstarkes Aufheizen: von 25 °C auf 100 °C in nur 15 Minuten
- Über-Temperatur-Sicherung
Temperaturgenauigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C.
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert bei 37 °C.