VWR®, Blockthermostate, digital
Lieferant: VWR
VWR®
460-3268EA 954 EUR
VWRU12621-090_D 460-3268 460-3271 460-3272 460-3273 460-3274 460-3264 460-3275 460-3265 460-3276 460-3277 460-3278 460-3267 460-3270
VWR®, Blockthermostate, digital
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse und ein Höchstmaß an Temperaturkonstanz erfordern. Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für das Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Enzymreaktionen, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen, Immunoassays, Schmelz- und Siedepunktbestimmungen. Benutzerfreundliche Bedienelemente mit separaten LED-Displays zeigen die Ist- und Solltemperatur an. Die Solltemperatur kann über entsprechende Regler in Schritten von ±0,1 °C eingestellt werden. Timer mit akustischem Alarm bei Ablauf der Zeit (Null erreicht). Das optionale externe Temperaturfühlerset dient der Überwachung der Isttemperatur im Block oder in der Probe. Auf dem LED-Display auf der Gerätevorderseite erscheint die Isttemperatur des Fühlers; es justiert die Heizleistung, um den vom Anwender eingestellten Sollwert aufrecht zu erhalten. Alle Trockenblockthermostate enthalten einen integrierten Stativstabhalter zur Befestigung des Fühlersets. Der effiziente Thermostat zeichnet sich durch einen engen Schlauch-Block-Kontakt und ein Design mit geringer Dichte aus und gewährleistet somit eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit.
  • Ausgezeichnete Temperaturgenauigkeit und -beständigkeit. Die Einheiten bieten eine Temperaturkonstanz von ±0,2 °C
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 120 °C
  • Auf dem Timer erscheint die abgelaufene Zeit, oder er zählt bis Null herunter und schaltet das Gerät dann aus, wenn der Anwender eine Laufzeit vorprogrammiert hat
  • Passend für austauschbare, modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Füllvolumen zwischen 0,2 ml und 50 ml
  • Zwei LED-Displays, Timer mit akustischem Alarm und Mikroprozessorsteuerung
Bestellinformation: Heizblöcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur
** EU-Stecker   *** UK-Stecker   **** CH-Stecker