Blockthermostate, analog, SBH130
Lieferant: Cole Parmer
stuart®
460-0003EA 1080 EUR
460-0003
Blockthermostate, analog, SBH130
Blockthermostate Blockthermostate, analog
Analoge Blockthermostate für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten. Die Geräte bieten genaue und konstante Temperaturen.
  • Temperatur-Warnleuchte blinkt, wenn die Blocktemperatur über 50 °C liegt
  • BioCote® Beschichtung zum Schutz von Mikroben
  • Temperaturkonstanz und -genauigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C (blockintern und blockübergreifend)
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: Im enthalten ist das Blockentnahmewerkzeug. Blöcke bitte separat bestellen.
Bitte beachten *RT = Raumtemperatur