Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für das Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Enzymreaktionen, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen, Immunoassays, Schmelz- und Siedepunktbestimmungen. Über zwei separate Temperaturregler kann die Mindest- und Höchsttemperatur eingestellt werden. Die Mindesttemperatur kann bei einem Wert zwischen der Umgebungstemperatur und 100 °C und die Höchsttemperatur zwischen 75 und 150 °C eingestellt werden. Trockenblockthermostate mit hoher Wattleistung und konstanter Temperatur sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt. Jedes der fünf Modelle ermöglicht die Verwendung und den Austausch von separaten, modularen Heizblöcken und kann so für verschiedene Probenbehälter wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Mikrotiterplatten und PCR-Streifen oder -Gefäße eingesetzt werden.
- Universalgerät für eine Vielzahl von Anwendungen
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +5 °C bis 150 °C
- Passend für austauschbare, modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Füllvolumen zwischen 0,2 ml und 50 ml
- Analoge Bedienelemente
Bestellinformation: Heizblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur
** EU-Stecker *** UK-Stecker **** CH-Stecker