Sie suchten nach: Barometer
Messen Sie den genauen Luftdruck im Unterrichtsraum, Labor oder industriellen Umfeld mit Barometern aus dem Angebot von VWR. Digitale Modelle besitzen leicht ablesbare Messwertanzeigen und verfolgen die Entwicklung über einen Zeitraum von vierundzwanzig Stunden; die Daten können dann zur Speicherung oder Analyse auf einen Computer übertragen werden. Dosenbarometer besitzen drei Skalen für eine noch empfindlichere Messung und können entweder an der Wand oder einem Tischständer befestigt werden. Einige Modelle werden mit Kalibrierzertifikat geliefert. Für den Gebrauch im Außeneinsatz stehen kompakte, tragbare Produkte zur Auswahl. Wettergläser bzw. Goethe-Barometer sind ebenfalls erhältlich.
Messen Sie den genauen Luftdruck im Unterrichtsraum, Labor oder industriellen Umfeld mit Barometern aus dem Angebot von VWR. Digitale Modelle besitzen leicht ablesbare Messwertanzeigen und verfolgen die Entwicklung über einen Zeitraum von vierundzwanzig Stunden; die Daten können dann zur Speicherung oder Analyse auf einen Computer übertragen werden. Dosenbarometer besitzen drei Skalen für eine noch empfindlichere Messung und können entweder an der Wand oder einem Tischständer befestigt werden. Einige Modelle werden mit Kalibrierzertifikat geliefert. Für den Gebrauch im Außeneinsatz stehen kompakte, tragbare Produkte zur Auswahl. Wettergläser bzw. Goethe-Barometer sind ebenfalls erhältlich.
10  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (620-2632)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VWR® Traceable® Memory Loc Barometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle überwacht gleichzeitig Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-2630)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VWR® Barometer Traceable® Excursion Trac mit Datenlogger und USB-Schnittstelle überwacht gleichzeitig Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-1922)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses kompakte und leichte Barometer misst den Luftdruck, die Temperatur und die Höhe. Die Luftdruckentwicklung wird grafisch dargestellt. Außerdem v...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-2330)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses digitale Barometer misst den Luftdruck, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruckentwicklung sowie die Zeit.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (628-0041)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Barometer mit Dreifach-Skala für eine empfindliche Messung des atmosphärischen Drucks. Korrosionsbeständige Nickel-Chrom-Legierung.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-3303)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Druckmesser im Taschenformat. Praktisches, handliches und benutzerfreundliches Barometer zur Luftdruckmessung durch Eingabe der Höhe des Messorts über...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (GRSG600407)
Lieferant: Greisinger
Beschreibung: This handheld meter with integrated absolute pressure sensor is suitable for measurements in air and non corrosive and non ionizing gases and liquids.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (THIE3.1509.00.000)
Lieferant: Thies Clima
Beschreibung: Light grey varnished
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (763-0412)
Lieferant: MÍLLER THERM
Beschreibung: This baro, hygro and thermometer made from wood is designed for measurements of temperature, relative humidity and pressure.
VE: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (765-1090)
Lieferant: MÍLLER THERM
Beschreibung: Golden scale. Wooden plate Ø: 150 mm.
VE: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom