Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (8)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "Feuchte-Analyser"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Feuchtebestimmer mit großem 5"-Farb-Touchscreen-Display, welches dem Nutzer einen benutzerfreundlichen Zugriff auf fortschrittliche Funktionen und int...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste und kompakte Instrumente zur Bestimmung des Feuchtigkeitgehalts von Rohstoffen und Fertigprodukten in der Lebensmittel-, Kosmetika-, Milch-, P...
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   Der MA100 ist ein genaues, flexibles, konfigurierbares Modell mit einer benutzerfreundlichen Tastatur und Software-Benutzerführung für leichten Zugrif...
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   Einfach zu bedienende, effiziente und kompakte Feuchtebestimmer, die schnelle, wiederholbare Ergebnisse mit einer verbesserten Benutzeroberfläche biet...
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   MB90 und MB120 Feuchtebestimmer vereinfachen komplexe Feuchtigkeitsanalysen. Entwickelt für höhere Präzision und Effizienz im Labor, verfügen sie über...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Dank der präzisen und reproduzierbaren Ergebnisse bei einer Ablesbarkeit von 0,1 % oder 0,05 % eignen sich diese Grundmodelle ideal für Lebe...
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   The MC2000 handheld grain moisture analyser is designed for accurate determination of grain moisture content in agricultural applications, including ...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste