Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
mechanische-waagen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortieren nach:
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Waage, Mechanisch, Einstrahl ohne Tarieren, 1450-SD, Ablesbarkeit: 0,1 g, Wägebereich: 2000 g, Waagschale: Ø 152 mm
Artikel-Nr: (611-5196)
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Artikel-Nr: (611-5357)
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Waage, Mechanisch, TJ611, Ablesbarkeit: 0,1 g, Wägebereich: 610 g, Waagschale: 150 mm
Artikel-Nr: (611-5027)
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Waage, Mechanisch, Beam, 1119D, Ablesbarkeit: 1 g, Wägebereich: 20 kg, Waagschale: Ø 279 mm
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Waage, Mechanical, triple beam, Dreistrahl, 1650-00, Ablesbarkeit: 0,1 g, Wägebereich: 610/2610 g, Waagschale: Ø 152 mm
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OHAUS
Beschreibung:   Abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl, Druckguss-Gehäuse und Wägebalken aus Aluminium. Diese Waagen bieten hohe Präzision zu einem günstigen Preis und s...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste