Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (29)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
analysenwaagen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ein preisgünstiges Sortiment von zuverlässigen Hochleistungswaagen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Halbmikro-Waagen mit einer Auflösung von 0,01 mg, ausgerüstet mit einer neuen, hochgradig integrierten, elektromagnetischen Zelle. Alle Modelle v...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Halbmikro-Waagen mit 5"-Touchscreen-Farbdisplay mit erweiterten Anwendungen und großen Datenbanken für professionelles Wägen. Der Benutzer erhält über...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Laboranalytische Waagen mit farbigem 5 Zoll-Touchscreen mit erweiterten Anwendungen und großen Datenbanken für professionelles Wiegen. Der Benutz...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Halbmikro-Waagen mit einer Auflösung von 0,01 mg und integriertem Ionisator, der eine genaue Probenvorbereitung ermöglicht. In den verschiedenen Probe...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die Halbmikro-Waagen besitzen einen 5″-Farb-Touchscreen und einen integrierten Ionisator, der eine genaue Probenvorbereitung ermöglicht. In den versch...
Artikel-Nr: (611-3328)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Analytical balances M series features electromagnetic force restoration weighing system, double case structure, ergonomic keypad, external or internal...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  SARTORIUS BALANCES
Beschreibung:   Eine Serie von Analysewaagen-Einsteigermodellen, die speziell für effektive und zuverlässige Wägeergebnisse bei der täglichen Arbeit entwickelt wurden...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 20
  1  2  3  Nächste