Respirometrische BSB-Messung ohne Quecksilber gemäß EN 1889-2 zur automatischen Kontrolle. Das OxiTop®-System ist für die BSB-Messung von schwach bis mäßig kontaminierten Abwasserproben konzipiert. Dies erfolgt durch Messung der Abnahme des Sauerstoffdrucks und die Absorption von CO₂ in der Probenflasche mit NaOH.
- Einfache Anwendung, quecksilberfrei
- Messwerte können 5 Tage lang gespeichert oder sofort auf dem numerischen Display angezeigt werden
- Versionen für 6 und 12 Probenflaschen erhältlich
- Messbereiche: 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/L BSB
- Auto-Temperaturfunktion: Bei zu kalter Probe wird der Beginn der Messung verzögert
Zur Verwendung in Verbindung mit einer Magnetrührerplattform und einem Thermostatschrank.
Lieferumfang: Das IS-Set umfasst ein gebrauchsfertiges Paket mit Probenflaschen, Rührerplattform und Rührstäbchen, Rührerstabentferner, Gummiköcher, NaOH-Plätzchen, je 1 Überlaufmesskolben 164 ml und 432 ml und Nitrifikations-Inhibitor (Thermostatschrank nicht enthalten).