VWR®, Kombinierte pH-Elektroden, pHASE
Lieferant: Avantor
VWR®pHASE
662-1801EA 335 EUR
662-1801 662-1778 662-1800 662-1799 662-1782 662-1781 662-1780
VWR®, Kombinierte pH-Elektroden, pHASE
Elektroden pH-Elektroden
Kombinierte Elektroden liefern schnelle, präzise und stabile pH-Messungen, ideal für die Bereiche Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung.
  • Schnelle, präzise und stabile pH-Messungen, schneller Temperaturabgleich, hohe Präzision auch bei Proben mit großem Temperaturbereich
  • Erhältlich als versiegelte Version (kostengünstig, einfach zu bedienen, geringer Wartungsaufwand) oder als nachfüllbare Version (für die Verwendung mit schmutzigen Proben oder Proben, die eine Verunreinigung der Membran verursachen können)
  • Erhältlich mit Epoxid-Körper (hohe Chemikalienbeständigkeit, maximale Robustheit und abnehmbarer Messkopf-Schutz) oder mit Glaskörper (höchste Chemikalienbeständigkeit mit ungeschütztem, robusten Messkopf)
  • Mit 1 m festem Kabel
pH-Bereich: 0 - 14
Genauigkeit: bis zu 0,04 pH zwischen 0 und 100 °C in pH-7-Puffer
Konstanz: Schwankung unter 0,005 pH pro Stunde
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C