Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Wischtücher
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/28/18990028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"378"
Sortieren nach:
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Beschreibung:   Konventionelle, hochwertige Toilettenpapier-Rollen.
Artikel-Nr: (KIMB8042)
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Beschreibung:   Die hochwertigen Toilettentücher sind für alle Waschräume geeignet.
VE:  1 * 36 ST
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Beschreibung:   Premium-Toilettenpapier für alle Waschräume.
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Hochwertiger Schwamm zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf empfindlichen Oberflächen.
VE:  1 * 10 ST
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Gefertigt aus einem anpassungsfähigen Faserstoff ist dieses Hand-Pad das feinste erhältliche Siliciumcarbid-Hand-Pad. Es ist ausgezeichnet für die End...
VE:  1 * 20 ST
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
VE:  1 * 2 ST
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Dieses kompakte und dichte Pad ist das aggressivste und robusteste für die schnelle Entfernung von Stoffen. Es eignet sich ausgezeichnet für anspruchs...
VE:  1 * 20 ST
Lieferant:  3M
Beschreibung:   These abrasive sheets can be used for the intermediate and final sanding of furniture parts, varnished surfaces, kitchen counter-tops and plastic part...
VE:  1 * 250 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 378
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste