Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (18)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "kolbenbeschwerungen"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortieren nach:
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   PVC-beschichtete Stahlringe.
Lieferant:  HEATHROW
Beschreibung:   Bleikern, mit blauer Vinyl-Beschichtung. Offene oder geschlossene Ausführung. Offen auch für Gefäße mit seitlichen Anschlüssen geeignet. Zur Stabilisi...
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Bleikern, mit grüner Vinyl-Beschichtung. Offenes Design (C-förmig), ist für Gefäße mit seitlichen Anschlüssen geeignet. Zur Stabilisierung von Glas- o...
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   These lead weights can be coiled into a helix, spiral, cone or any irregular shape to stabilise vessels in a water bath.
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Blei, mit roter Vinyl-Beschichtung. Das weiche, biegsame, beschichtete Bleiband ist ideal zur Stabilisierung von Gefäßen in Wasser- und Ölbädern, Ther...
Lieferant:  KLEINFELD GMBH & CO.
Beschreibung:   Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.
Lieferant:  DELTALAB
Beschreibung:   Weight, Flask Immersion, vinyl coating, Closed ring, Für: Flasks 125 - 500 ml, Ø-I: 48 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste