Uhrschalen
Lieferant: Kartell
plastilab®
216-1140EA 7.9 EUR
216-1140 216-1134 216-1138 216-1136
Uhrschalen
Uhrgläser
PP, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +120 °C
  • Autoklavierbar
Stabil, mit extra breitem Fuß.