Sie suchten nach: Uhrgläser
Uhrgläser zum Erhitzen von festen oder flüssigen Stoffen sowie zum Abdecken von Bechergläsern erhalten Sie bei VWR. Die Auswahl umfasst Modelle aus Borosilikatglas, Kalk-Soda-Glas sowie Flintglas. Uhrglasschalen mit Rillen speziell zur Verwendung als Becherglas-Abdeckung verhindern das Entweichen von Dämpfen. Die Produkte besitzen verschmolzene Ränder und den gleichen Krümmungsradius zum einfachen Stapeln. Wählen Sie Uhrgläser mit einem für Ihre Zwecke passenden Durchmesser und bestellen Sie in Packungen oder Kisten.
Uhrgläser zum Erhitzen von festen oder flüssigen Stoffen sowie zum Abdecken von Bechergläsern erhalten Sie bei VWR. Die Auswahl umfasst Modelle aus Borosilikatglas, Kalk-Soda-Glas sowie Flintglas. Uhrglasschalen mit Rillen speziell zur Verwendung als Becherglas-Abdeckung verhindern das Entweichen von Dämpfen. Die Produkte besitzen verschmolzene Ränder und den gleichen Krümmungsradius zum einfachen Stapeln. Wählen Sie Uhrgläser mit einem für Ihre Zwecke passenden Durchmesser und bestellen Sie in Packungen oder Kisten.
17  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit verschmolzenem Rand
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Kalk-Soda-Glas.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Dish, made of PTFE, white.
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: Kalk-Soda-Glas.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PP, transparent.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
Lieferant: Brand
Beschreibung: PTFE, weiß.
Lieferant: Kavalier
Beschreibung: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Made of PTFE, white.
Artikel-Nr: (PERCN9308003)
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
VE: 1 * 1.000 ST
Lieferant: VITLAB
Beschreibung: Watch dishes, made of PTFE, white.
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Kalknatronglas.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, Borosilikatglas, mit verschmolzenem Rand
Lieferant: Brand
Beschreibung: Kalk-Soda-Glas.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom