Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (18)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Szintillationsgefäße
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Sortieren nach:
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Diese Fläschchen bestehen aus WHEATON® 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt. Mit geringer Hintergrundzählung und hoher Lichtdurchlässigkeit.
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Diese Szintillationsröhrchen aus HDPE sind mit montierter oder separater PP- oder PE-Schraubkappe sowie je nach Anwendung mit Einlage aus unterschiedl...
Artikel-Nr: (548-0704)
Lieferant:  SciLabware
Beschreibung:   Diese klaren Szintillationsröhrchen mit Schraubverschluss bestehen aus Kalk-Natron-Glas.
VE:  1 * 500 ST
Lieferant:  CHROMACOL
Beschreibung:   Diese Szintillationsröhrchen bieten eine minimale Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Die durchschnittliche Hintergrundzählung...
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Aus Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt für kritische Fertigungstoleranzen hergestellt, wodurch bei den Szintillationszählungen zuverlässige, gl...
VE:  1 * 500 ST
Lieferant:  Simport Scientific
Beschreibung:   The dilution vials are made of PS with optically clear parallel sides. The snap cap is spill proof and can be easily removed.
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   Kompatibel mit allen Szintillations-Zählgeräten. Ein spezieller Schraubverschluss gewährleistet eine auslaufsichere Handhabung. HDPE.
Lieferant:  Simport Scientific
Beschreibung:   Allzweck-Röhrchen bestehen aus PP und HDPE. Sie werden für die Flüssigszintillations- und Gammazählung, Chromatographie, Probenlagerung und -kultivier...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 21
  1  2  3  Nächste