Hand-Bördelwerkzeuge, Chromacol™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
548-1926EA 641 EUR
548-1926 548-1284 548-1292 548-1925 548-1923
Hand-Bördelwerkzeuge, Chromacol™
Verschließ- und Öffnungszangen für Bördelkappen
Bördeldruck und Bördelhöhe sind einstellbar für 8 - 30 mm Kappen.
  • Chemisch resistente Oberflächenlackierung
  • Einfache und komfortable Handhabung
  • Gehärtete Schließbacken mit einer Speziallegierung, die lange Lebensdauer garantiert