Headspace-Feingewindeflaschen, ND18
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0563EA 1150 EUR
548-0563 548-2167 548-0552 LAPH18091314 548-2093 548-2369 548-0564 548-0549 548-0562 548-0247 548-0248
Headspace-Feingewindeflaschen, ND18
Vials Chromatographie-Vials
Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits.
  • Kein Risiko von fehlerhaft verschlossenen Flaschen, wie es beim Bördeln vorkommen kann
  • Leichter zu schließen und zu öffnen, vor allem, da magnetische Bördelkappen sehr schwer zu verbördeln sind
  • Dünnere Septen für eine geringere Partikelbildung und zum Schutz der Kanüle
  • Aufgrund der dünneren Septen universell für Headspace und für SPME verwendbar
  • Speziell vorgeschlitzte Septen (Silikonschicht ist geschlitzt, doch das PTFE bleibt intakt) für eine sichere Penetration der empfindlichen SPME-Phase fast ohne jegliche Fragmentation
Von CTC getestet und zugelassen für den Combi PAL (Gerstel, Atas, Varian, Agilent). Empfohlen von Agilent für die G1888A Sampler, von Shimadzu für AOC5000 und von PerkinElmer für die TurboMatrix Autosampler (sofern diese nach dem 1. September 2006 hergestellt wurden).
Lieferumfang: Die Kits enthalten 20-ml-Headspace-Feingewindeflaschen aus Klarglas (22,5×75,5 mm) sowie silberne, magnetische Schraubkappen mit 8-mm-Loch und Septum.