Schnappverschlussflaschen und Kappen, 11 mm, Chromacol™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
548-1206EA 118 EUR
CRMA2-RV
Schnappverschlussflaschen und Kappen, 11 mm, Chromacol™
Um die Schnappverschlussflaschen zu verschließen, reicht ein leichter Fingerdruck auf die Plastikkappen mit dem vormontierten Septum.