Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (21)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Chromatographie-Vialeinsätze
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, VWR®, Mikroeinsatz, Klarglas, 15 mm oben, 0,1 ml, Ø×H: 6×31 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, VWR®, Glas, Klarglas konisch, 15 mm Spitze, 0,1 ml, Ø×H: 5×31 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, VWR®, Glas, Klarglas, 15 mm Spitze (548-0094 wird benötigt), 0,3 ml, Ø×H: 6×40 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, VWR®, PP, Mikroeinsatz, PP, transparent, 10 mm oben, mit Füllmarkierungen und Kunststofffeder, 0,1 ml, Ø×H: 6×29 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, VWR®, Glas, Mikroeinsatz, Klarglas, 13 mm oben, 0,1 ml, Ø×H: 5×34 mm
Lieferant:  CHROMACOL
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, Chromacol™, 02-MTV, Sich verjüngender 200 µl Einsatz für 2 ml Weithalsfläschchen, 5×30 mm
VE:  1 * 1.000 ST
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, Glas, Mit Flachboden, Einsatz für geringe Probenvolumen für 1,8 ml-Vial, 0,25 ml
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Ampullen-Einsätze, E-Z Vial®, Glas, Mit unterer Feder, 0,25 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 24
  1  2  3  Nächste