Sie suchten nach: Ventile
Ventile können, je nach Produkt, etwa zur Regulierung des Drucks von Flüssigkeiten und Gasen in einem Strömungssystem verwendet werden. Ventile können auch als Verbindungsstücke zwischen verschieden langen Schläuchen und verschiedenen Anschlussstellen dienen. Es gibt Ventile für Flüssigkeiten oder Vakuumsysteme. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wobei jedes Ventil individuell ist und einen einzigartigen Zweck erfüllt - für maximale Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung, besonders wenn Druck ein Thema ist.
Ventile können, je nach Produkt, etwa zur Regulierung des Drucks von Flüssigkeiten und Gasen in einem Strömungssystem verwendet werden. Ventile können auch als Verbindungsstücke zwischen verschieden langen Schläuchen und verschiedenen Anschlussstellen dienen. Es gibt Ventile für Flüssigkeiten oder Vakuumsysteme. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wobei jedes Ventil individuell ist und einen einzigartigen Zweck erfüllt - für maximale Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung, besonders wenn Druck ein Thema ist.
178  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"178"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (MFLX30526-34)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Für Drücke bis 1050 psi.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Verbessern Sie den Fluss der Flüssigkeit mit einer größeren Bohrung als herkömmliche Luer-Absperrhähne.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Regulate flow without any leaking.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Regulate flow without any leaking.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
Artikel-Nr: (HICHHI-128)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Druck: 5,17 bar
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
Sale!
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
Artikel-Nr: (MFLX30526-34BLK)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Pressure rating up to 1050 psi.
VE: 1 * 200 ST
Lieferant: S.C.A.T.
Beschreibung: Diese Belüftungsventile können für analytische und vorbereitende Anwendungen eingesetzt werden.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Smaller than most comparable valves, ¹/₄" CR4 series valves are ideal for handling wet etch and clean process chemicals. These durable valves can hand...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 178
no targeter for Bottom