Sie suchten nach: Chromatographie-Schläuche
92  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"92"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PEEK
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PTFE
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PEEK, Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Ø int.: 0,2540 mm, Ø ext.: 1,5875 mm, Farbe: Blau, Länge: 1524 mm
Lieferant: Avantor
Beschreibung: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Artikel-Nr: (HICHHI-1113)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø int.: 0,864 mm, Ø ext.: 1,575 mm, Farbe: Blau
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Tubings are made of 316 stainless steel.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Tubings are made of 316 stainless steel.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Artikel-Nr: (HICHHI-1097)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: The maximum operating temperature is 100 °C.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HICHHI-1083)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
VE: 1 * 2 ST
Artikel-Nr: (HICHHI-171)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: PEEK.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (HI-259)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Länge: 0,15 m, Ø ext.: 3,18 mm
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: SGE Analytical Science
Beschreibung: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Lieferant: SGE Analytical Science
Beschreibung: Chromatography tubing, PEEK, PEEKsil™ capillary tubing for HPLC, LC/MS applications, Ø int.: 0,025 mm, Ø ext.: 1,59 mm, Farbe: Orange, Länge: 50 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 92
no targeter for Bottom