VWR®, Schläuche, Silikon
Lieferant: VWR
VWR®
228-1460EA 442 EUR
228-1460 228-1461 228-1520 228-1462 228-1463 228-1523 228-0731 228-1524 228-1521 228-1522 228-1527 228-1528 228-0714 228-1525 228-1526 228-0712 228-0728 228-0707 228-0726 228-1518 228-0704 228-1519 228-0709 228-4400 228-1450 228-1453 228-1454 228-1451 228-1452 228-1457 228-0720 228-1458 228-0721 228-1455 228-1456 228-1517 228-1459 228-0722 228-0701 228-0718
VWR®, Schläuche, Silikon
Schläuche Transferschlauch
Silikon, durchscheinend, Peroxid-vernetzt.
  • Gute physikalische Eigenschaften, nachgebend, elastisch und flexibel
  • Lebensmittelecht nach FDA
  • Fertigung unter GMP-Bedingungen, ISO 13485, Konformitätserklärung im Lieferumfang jeder Rolle
Für Labor- und medizinische Zwecke, Apotheken, Biotechnologie, Fermentierung und Pharmaproduktion. Biologisch neutral (USP Klasse VI). Konform mit Eur. Ph. (2. Ed.).
Temperaturbeständigkeit: −50 °C bis +200 °C (kurzzeitig bis zu 250 °C)
Dichte: 1,16