Schläuche, Gummi, Vakuum
Lieferant: Deutsch & Neumann
228-1552EA 580 EUR
228-1552 228-1553 224-0176 228-1550 228-1551 228-1375 228-1545 228-1556 228-1546 228-3899 228-3898 228-1555 228-3897 228-1549 228-1547 228-1548 189-9129 189-9128 189-9127 189-9126 189-9125 189-9123 189-9122 189-9130
Schläuche, Gummi, Vakuum
Schläuche Transferschlauch
Naturgummi, rot.
  • Flexibel, sehr gute Zugfestigkeit
  • Ökonomisch
Starkwandige Ausführung, für Vakuumanwendungen im Labor geeignet.
Temperature -resistance: −10 to +50 °C.
Härte (Shore A): 50.