Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rundboden-Röhrchen, Falcon®
Lieferant: Corning Life Sciences
Durchschnittsbewertung: 5.0 (1 Bewertung)
Falcon®
Für eine zuverlässige Aufnahme von Laborprobenflüssigkeiten.
  • Bei Laborprotokollen häufig verwendet und referenziert
  • 2-Positionen-Steckkappen mit verstärkten Wänden für sicheren und dichten Verschluss
  • Spezialröhrchen für Durchflusszytometrie-Anwendungen
PS-Röhrchen: Für Verfahren, die hohe optische Klarheit erfordern
PP-Röhrchen: Für Anwendungsgebiete, die eine höhere thermische und chemische Stabilität erfordern.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Kapazität Länge Ø-A Material Verpackt Typ Ausführung VE Katalognummer Menge
5 ml 75 mm 12 mm PP 1000/Packung ohne Kappe Unsteril 1.000 391-0000
5 ml 75 mm 12 mm PS einzeln verpackt mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 500 734-0436
5 ml 75 mm 12 mm PS 1000/Packung ohne Kappe Unsteril 1.000 734-0000
5 ml 75 mm 12 mm PS 125/Packung ohne Kappe Steril 1.000 734-0442
5 ml 75 mm 12 mm PP 125/Packung ohne Kappe Steril 1.000 525-0123
5 ml 75 mm 12 mm PS 125/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 1.000 734-0443
5 ml 75 mm 12 mm PS 25/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 500 734-0445
5 ml 75 mm 12 mm PP 25/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 500 734-0447
5 ml 75 mm 12 mm PS 25/Packung mit Zellsiebkappe mit zwei Positionen Steril 500 734-0001
8 ml 100 mm 13 mm PS 125/Packung mit Schraubkappe Steril 1.000 734-0439
14 ml 100 mm 17 mm PS einzeln verpackt mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 500 734-0435
14 ml 100 mm 17 mm PP einzeln verpackt mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen, aufgedruckte weiße Graduierung und Beschriftungsfeld Steril 500 734-0438
14 ml 100 mm 17 mm PS 125/Packung ohne Kappe Steril 1.000 734-0989
14 ml 100 mm 17 mm PP 125/Packung ohne Verschluss, aufgedruckte weiße Graduierung und Beschriftungsfeld Steril 1.000 734-0985
14 ml 100 mm 17 mm PS 125/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Steril 1.000 525-0122
14 ml 100 mm 17 mm PS 25/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen Sterile 500 734-0444
14 ml 100 mm 17 mm PP 25/Packung mit Polyethylen-Schnappverschluss mit zwei Positionen, aufgedruckte weiße Graduierung und Beschriftungsfeld Steril 500 734-0446
16 ml 125 mm 16 mm PS 125/Packung mit Schraubkappe Steril 1.000 734-0986
16 ml 125 mm 16 mm PS einzeln verpackt mit Schraubkappe Steril 500 734-0440
19 ml 150 mm 16 mm PS einzeln verpackt mit Schraubkappe Steril 500 734-0441
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (1)
Gesamtbewertung: 1
Bewertung: 5.0 von 5
Sortieren nach:
War die Bewertung hilfreich? Ja Nein
Ja: 0 Nein: 0 
Utilisateur web CHIMIE / LABORATOIRE / EYREIN
Ich empfehle
ARTICLE QUI EST PRATIQUE ET SOLIDE ET COMPETITIF EN PRIX
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping