Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Test tubes with SVL® screwcaps
Lieferant: SciLabware
PYREX®, borosilicate glass, phenolic screwcaps.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Screw caps with inert PTFE lined rubber seal
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (+121 °C for 2 hours)
Culture tubes with neck and SVL® standard screw neck.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Kapazität Länge Ø-A SVL-Gewinde VE Katalognummer Menge
8 ml 100 mm 14 mm 13 40 212-7441
10 ml 100 mm 16 mm 15 40 212-7549
15 ml 125 mm 16 mm 15 40 212-7436
15 ml 100 mm 18 mm 18 40 212-7551
20 ml 160 mm 16 mm 15 40 212-7550
20 ml 100 mm 20 mm 20 40 212-7442
25 ml 180 mm 18 mm 18 40 212-7552
30 ml 100 mm 26 mm 25 40 212-7554
40 ml 200 mm 20 mm 20 40 212-7553
50 ml 200 mm 22 mm 22 40 212-7437
70 ml 200 mm 26 mm 25 40 212-0655
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge