Kulturröhrchen mit Schraubverschluss, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
212-0379EA 328.61 EUR
212-0379 391-0171 391-4022 212-0377 391-0172 212-0375
Kulturröhrchen mit Schraubverschluss, DURAN®
Röhrchen Kulturröhrchen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit DIN-Gewinde und roten PBT-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteten Dichtungen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, sterilisierbar bis 1 bar Überdruck bei 121 °C
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit