PP, optisch klar, mit Graduierung, autoklavierbar, kältebeständig, mit flacher Kappe. Braun (Bernsteinfarben) eingefärbt für lichtempfindliche Substanzen.
- Ultrahohe Zentrifugation bis 40000 ×g möglich
- Eignen sich für alle Standard-Rotoren und Rotoren mit hoher Kapazität
- Flache Kappen lassen sich einfach durchstechen und beschriften
- Kappen verfügen über ein 90°-Gelenk, wodurch sie sich leichter mit einer Hand schließen lassen
- Zum Vortexen mit Phenol/Chloroform geeignet
- Jede Charge wird getestet und ist garantiert frei von RNase und DNase
- Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
Verpackung: In wiederverschließbaren Beuteln. Das farbig sortierte Set enthält je 100 Reaktionsgefäße in rot, blau, grün, gelb und orange in separaten Beuteln.