Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Zentrifugenröhrchen, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR®
PP, konisch, mit flacher, violetter HDPE-Kappe mit integrierter Dichtung oder Aufsteckkappe mit tiefem Dichtungsbereich
  • Als nicht zytotoxisch, nuklease- und pyrogenfrei zertifiziert
  • Die Kappen sind in zwei Ausführungen verfügbar: Flache Kappe mit glatter Oberfläche für zusätzliche Kennzeichnungsmöglichkeiten oder Aufsteckkappe mit tiefem Dichtungsbereich zum sicheren Verschluss bei der Verwendung mit Schüttlern und Horizontalinkubatoren
  • Leicht lesbare schwarze Graduierungen und weißer Beschriftungsbereich seitlich für permanente Kennzeichnung
  • Verwendbar für die Lagerung und Kühlung von Proben bei Temperaturen bis zu –80 °C
  • Zentrifugation bis zu 12.500 xg möglich
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
Diese Einwegröhrchen mit konischem Boden und Stehrand sind äußerst vielseitig einsetzbar und können für Routineaufgaben sowie für Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation verwendet werden. Die Röhrchen im Rack werden in kältebeständigen, wiederverwendbaren und autoklavierbaren Racks geliefert. Die Sterilisation der Röhrchen erfolgt durch Gammabestrahlung (außer Röhrchen mit Stehrand in Beuteln oder lose). Die Röhrchen und Kappen sind autoklavierbar und kältebeständig.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Konischer Boden
Kapazität Verschluss Verpackt Ausführung Typ VE Katalognummer Menge
15 ml Mit Schraubverschluss Lose, Röhrchen und Kappen in separaten Beuteln Flache Kappe mit integrierter Dichtung unsteril 500 525-0524
15 ml Mit Schraubverschluss Lose, Röhrchen und Kappen in separaten Beuteln Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich unsteril 500 525-0525
15 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/Pack Flache Kappe mit integrierter Dichtung steril 500 525-0400
15 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/Karton Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich steril 500 525-0449
15 ml Mit Schraubverschluss 25 Röhrchen pro Rack, 2 Rack/Packung, 6 Packungen/Karton Flache Kappe mit integrierter Dichtung Steril 300 525-1008 Unavailable
15 ml Mit Schraubverschluss 25 Röhrchen pro Rack, 2 Rack/Packung, 6 Packungen/Karton Aufsteckkappe mit tiefem Dichtungsbereich Steril 300 525-1009 Unavailable
50 ml Mit Schraubverschluss Lose, Röhrchen und Kappen in separaten Beuteln Flache Kappe mit integrierter Dichtung unsteril 500 525-0522
50 ml Mit Schraubverschluss Lose, Röhrchen und Kappen in separaten Beuteln Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich unsteril 500 525-0523
50 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/Karton Flache Kappe mit integrierter Dichtung steril 500 525-0402
50 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/Karton Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich steril 500 525-0447
50 ml Mit Schraubverschluss 25 Röhrchen pro Rack, 1 Rack/Packung, 12 Packungen/Karton Flache Kappe mit integrierter Dichtung Steril 300 525-1010 Unavailable
Stehrand
Kapazität Verschluss Verpackt Ausführung Typ VE Katalognummer Menge
50 ml Mit Schraubverschluss Lose, Röhrchen und Kappen in separaten Beuteln Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich unsteril 500 525-0416
50 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/VE Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich unsteril 500 525-0417
50 ml Mit Schraubverschluss 50/Beutel, 10 Beutel/VE Eindrückstopfen mit tiefem Dichtungsbereich steril 500 525-0418
unavailable Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge