Sie suchten nach: Dreifuß
Halten Sie Becher, Kolben oder andere Laborgläser in sicherer Distanz zur Wärmequelle mit Dreifuß-Stativen aus dem Angebot von VWR. Wählen Sie ein Modell mit passender Höhe oder mit verstellbaren Füßen; die meisten Produkte besitzen zudem abnehmbare Stahl- oder Aluminiumfüße zur einfacheren Lagerung. Ringe aus emailliertem Gusseisen oder Aluminium in verschiedenen Durchmessern können als konzentrische Ausführungen und in Sets mit ein oder zwei Ringen gewählt werden, um eine Reihe unterschiedlich großer Glasgefäße tragen zu können. Bestellen Sie ein Dreifuß-Stativ ganz nach Ihren Wünschen.
Halten Sie Becher, Kolben oder andere Laborgläser in sicherer Distanz zur Wärmequelle mit Dreifuß-Stativen aus dem Angebot von VWR. Wählen Sie ein Modell mit passender Höhe oder mit verstellbaren Füßen; die meisten Produkte besitzen zudem abnehmbare Stahl- oder Aluminiumfüße zur einfacheren Lagerung. Ringe aus emailliertem Gusseisen oder Aluminium in verschiedenen Durchmessern können als konzentrische Ausführungen und in Sets mit ein oder zwei Ringen gewählt werden, um eine Reihe unterschiedlich großer Glasgefäße tragen zu können. Bestellen Sie ein Dreifuß-Stativ ganz nach Ihren Wünschen.
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Dreifuß-Stativ, Edelstahl, I-Ø×H: 120×260 mm
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Lieferant: RSG
Beschreibung: Separable tripods made from stainless steel.
Artikel-Nr: (769-1150)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Stativ mit eingebauter Libelle.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HECH41091010)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These tripods are made of galvanised iron.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: JUCHHEIM Laborgeräte GmbH
Beschreibung: Stainless steel.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom