Sie suchten nach: Transfer-Membranen
Hochsensitive Transfer-Membranen nutzen die Kapillarkraft, um DNA-, RNA- oder Protein-Fragmente zum Nachweis aufzutrennen. Die Transfer-Membranen sind bestens mit den für die Transfer- und Immobilisierungsschritte notwendigen Gelen und Puffern kompatibel und strapazierfähig genug, um mehreren Stripping-, Reprobing- und Hybridisierungs-Zyklen standzuhalten. Die Scheiben, Bögen und Rollen mit hoher Bindungskapazität sind in verschiedenen Porengrößen und Ladungen passend für jedes Blotting-Verfahren in Molekularbiologie und Genforschung erhältlich.
23 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht