Sicherheitsmesser, SECUNORM MULTISAFE
Lieferant: Martor
233-0196EA 24.5 EUR
233-0196
Sicherheitsmesser, SECUNORM MULTISAFE
Messer
Trapezförmige Klinge, Griff aus massivem Zinkdruckguss.
  • Robustes Messer für Rechts- und Linkshänder. Das federgespannte Klingenrückzugsystem reagiert auf jede unkontrollierte Bewegung, wenn der Daumenschieber nicht nach vorne geschoben ist. Ideal zum Schneiden von Klebebändern, Kunststoff, Pappe, Textilien, Gummi, PVC und Leder.
Heavy-duty cutter for use by left and right-handed users. The spring-loaded blade retract system is designed to respond to any uncontrolled move if and when the thumb-push slider is not in forward position. Ideal for cutting tape, plastic, cardboard, textile, rubber, PVC and leather.
Standards: TÜV-geprüft