Tiegelzangen
Lieferant: Bochem
231-1006EA 30.7 EUR
231-1006 231-0028 231-1005 231-1004 231-1003 231-1002 231-1001 231-1000 231-0182
Tiegelzangen
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert. Zur leichten und sicheren Handhabung von Tiegeln verschiedenster Materialien.
  • Doppelt gebogen, mit gerieften Spitzen
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar