Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (33)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
zangen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/25/18989925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
Sortieren nach:
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Artikel-Nr: (231-4145)
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Zur leichten und sicheren Handhabung von Bechern und ähnlichen Gefäßen. Die Backen sind zur Wärmeisolierung und zum S...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   Stainless steel, electro-polished.
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Artikel-Nr: (BOCH2283)
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 - 25 mm.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOCH2281)
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 - 25 mm.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (RSGA043.290)
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   Edelstahl 18/10. Universal-Becherzange mit Gummiüberzug und zusätzlicher Ausbuchtung an der Spitze für kleine Kolben, Becher etc.
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 55
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste