Lupe für Glasthermometer
620-0777EA 34.1 EUR
VWRI620-0777
Lupe für Glasthermometer
Einfache und kompakte Edelstahl-Lupe zum leichten Ablesen von Thermometern mit Gradzahlen im Dezimalbereich.
  • Verhindert Verzerrung und Fehler beim Ablesen
  • Markierungen erscheinen dreimal größer als in tatsächlicher Größe
  • Kann an jedem Thermometer mit einem Durchmesser von 6 bis 7 mm angebracht werden
Für alle Anwendungen, bei denen feine Teilungen abgelesen werden müssen und Genauigkeit wichtig ist.