VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für allgemeine Anwendungen
Lieferant: VWR
VWR®
620-0803EA 16.2 EUR
620-0803 620-0862 620-0884 620-0864
VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für allgemeine Anwendungen
Thermometer Analoge Thermometer
Diese mit roter organischer Flüssigkeit gefüllte Thermometer mit weißem Rückglas eignen sich ideal für den Einsatz in chemischen Laboratorien, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemischen Laboratorien, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Molkereien, Brauereien und Destillerien.
  • Teilweise oder komplett eintauchbar
  • Rote Flüssigkeit vor weiß hinterlegtem Glas
  • Dauerhafte Graduierung im Glas eingebettet
Verpackung: Einzeln geschützt verpackt in einem Safety-Pak.