Umweltfreundliche Thermometer, enviro safe
620-0880EA 15.8 EUR
VWRI620-0880
Umweltfreundliche Thermometer, enviro safe
Diese umweltfreundlichen Thermometer sind mit einer nicht toxischen, ungefährlichen, biologisch abbaubaren Enviro-safe-Flüssigkeit vor bleifreiem, weißem Glas gefüllt.
Ideal für den Einsatz in chemischen / petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, pharmazeutischen und medizinischen Industrien, Molkereien, Brauereien und Destillerien.
  • Entspricht Regierungs-, Bildungs- und Industrieanordnungen zum Kauf von "grünen" Produkten
  • Individuelle Seriennummern
Standards: Rückführbar auf NIST. Envirokleen™-zertifiziert durch das unabhängige Labor ChemTel.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit.