Großvolumige Spritzen, BD Plastipak™
Lieferant: BD Medical
BD Plastipak™
613-3921EA 47.8 EUR
613-3921 615-0033 613-3922 613-3920 BDAM301231UK BDAM302237 613-3925 613-3926 BDAM302238 612-3677 613-1124
Großvolumige Spritzen, BD Plastipak™
Spritzen Spritzen, medizinisch
Steril, Einweg, dreiteilig, PP-Zylinder und -Kolben, latexfreier Stopfen, ohne Kanüle. Erhältlich mit Luer-Slip-, Luer-Lock- oder Katheter-Spitzen. Mit der Katheterspitze können Fühler oder andere Schläuche angeschlossen werden. Für 100-ml-Spritzen kann die Katheterspitze mit Hilfe eines Adapters in eine Luer-Spitze umgewandelt werden. 50-ml-Spritzen eignen sich besonders gut für automatische Infusionsgeräte (Spritzenpumpen, Infusionspumpen, etc.) und können mit den Spritzenpumpen führender Hersteller verwendet werden.
  • Transparenter Spritzenkörper für Präzision und sichere Handhabung
  • Auslaufsicher, auch bei hohem Druck (Sperrmechanismus bei Luer-Lock-Spritzen von BD), sukzessive und kontrollierte Kolbenbewegung
  • Ethylenoxid-Sterilisation
Verpackung: Individually packed in blister film and medical grade paper or packed in blister packs.