Swabs
Lieferant: Deltalab
115-8231EA 50.6 EUR
115-8231 DELT300230 115-8232 115-8250
Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Für eine sichere Probenahme. Art. 115-8250 ist länger als herkömmliche Swabs und wurde extra konzipiert um schlecht erreichbare Stellen zu erreichen. Zum Beispiel für den Gebrauch in der Gynäkologie geeignet, um während des Gebrauchs mit dem Speculums Endozervikalzellen zu entnehmen. Ideal auch für die Veterinärmedizin.
  • Alle Swabs haben runde, dichte und reißfeste Köpfe um eine einwandfreie Probenahme ohne Rückstände zu gewährleisten
Abmessungen: 150×2,5 mm, 200×2,2 mm (115-8250)
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904