Reinigungsstäbchen mit langem Stiel, Absorbond®
Lieferant: Texwipe
Absorbond®
710-0563EA 451 EUR
710-0563 TEXWTX762_U1
Reinigungsstäbchen mit langem Stiel, Absorbond®
Tupfer Reinigungstupfer
Das weiche, scheuerfreie Reinigungsstäbchen eignet sich für die Reinigung empfindlicher optischer Komponenten, einschließlich beschichteter Linsen, faseroptischer Sensoren und Spiegel.
  • Wasserstrahlverfestigtes, nicht gewebtes Polyester für sehr kleine, nichtflüchtige Rückstände und Partikel
  • Flexibler, integrierter, mittelgroßer Kopfstab, langer Stiel 100% reinem PP
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Verpackung: im Reinraum verarbeitete Beutel-in-Beutel-Verpackung.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904