Sie suchten nach: Tupfer
Tupfer bzw. Reinigungsstäbchen erfüllen vielseitige Routine-Aufgaben wie die akkurate Probennahme für Untersuchungen, Reinigung oder Durchführung medizinischer Eingriffe. Die einzeln verpackten Einwegprodukte sind steril, um die mit einer Kontamination verbundenen Komplikationen zu vermeiden. Die Stäbchenköpfe an einem oder beiden Enden sind aus saugfähigem natürlichem oder synthetischem Material, um selbst mikroskopische Partikel aufzunehmen. Dank einer Auswahl verschiedener Stiellängen kann der Anwender selbst schwierige Vertiefungen problemlos erreichen. Im Lieferumfang enthaltene Röhrchen bewahren die Proben während des Transports zwischen den Standorten sicher auf.
158 Ergebnisse wurden gefunden