Schutzfolie, Bytac
Lieferant: Saint-Gobain
Bytac
293-4331EA 1610 EUR
293-4331
Schutzfolie, Bytac
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Selbstklebendes Laminat, bestehend aus einer chemikalienresistenten FEP-Filmoberfläche und einem Vinylräger zum Schutz aller gängigen Arbeitsflächen. Ohne Kleberückstände einfach wieder abzuziehen.
Temperaturbeständigkeit: Vinyl: bis max. +93 °C, Aluminium: bis +182 °C (bis max. 1 Std.).