Oberflächen-Schutzplatten, Thermoplate
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR® Thermoplate
115-0095EA 84.4 EUR
115-0095 115-0096 115-0097 115-0094
Oberflächen-Schutzplatten, Thermoplate
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Diese Platten aus Glaskeramik schützen hochwertige Oberflächen vor hochtemperierten Gefäßen wie Tiegel, Abdampfschalen, Glasgefäße ...
  • Temperaturbeständig von −235,5 bis +648,8 °C
  • Einfach zu reinigende, schmutzabweisende Oberfläche
  • Geringe Wärmeausdehnung, widerstandsfähig gegen Temperaturschocks
  • Sie bieten ebenso zuverlässigen Schutz gegen tiefgekühlte Artikel
  • Füße an den Kanten der Platten verhindern den direkten Kontakt mit den zu schützenden Oberflächen