Kolbenringe
Lieferant: Saint-Gobain
214-0148EA 55.6 EUR
214-0148 214-0149 214-0150
Kolbenringe
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen. Silikon, blau.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute thermische und elektrische Isolierung
  • Temperaturbeständig von −60...+200 °C