Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Kryopailletten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/70/20236870.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   PVC. Schützt CryoCane Elemente während Handhabung und Aufbewahrung.
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Kryoröhrchen, Nalgene® CryoCane™, Aluminium, Halterung für Kryoröhrchen
Artikel-Nr: (479-3260)
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Die Hülse aus PVC umschließt den Aluminiumhalter und verhindert ein Herausfallen der Röhrchen.
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  Simport Scientific
Beschreibung:   Kryoröhrchen, Aluminium, Aufbewahrungselement für Cryovial® Röhrchen
VE:  1 * 12 ST
Lieferant:  NUNC
Beschreibung:   Aluminium Halter für 6 Kryoröhrchen à 1,2/1,8 ml, 4 Kryoröhrchen à 3,6 ml oder 3 Kryoröhrchen à 4,5 ml.
VE:  1 * 50 ST
Lieferant:  NUNC
Beschreibung:   Hüllen aus PE zur Lagerung in flüssigem Stickstoff und als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme beim Einfrieren von Gefahrstoffen.
VE:  1 * 15 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 6  von 6
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping