VWR®, Magnetrührstäbchen, dreikantig
Lieferant: VWR
VWR®
442-0390EA 36.3 EUR
442-0390 442-0391 442-0392 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0393 442-0385
VWR®, Magnetrührstäbchen, dreikantig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Besonders effektiv zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch eine schabende Wirkung am Behälterboden.
  • Hohe Turbulenzen, auch bei niedrigen Drehzahlen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)